Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Produktkategorie
  • Kriterien
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Spender für Handreiniger
https://ch.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/18/37/22951837.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"44"
Sortieren nach:
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Robuster Wand-Seifenspender für die Verwendung mit Schaumreinigern.
UOM:  1 * 1 ST
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Die VWR Spender sind haltbare, an der Wand montierbare Spender für Deb Stoko® Seifen und Reinigungsmittel. Ideal für die Verwendung in Büros, medizini...
Lieferant:  KIMBERLY CLARK
Beschreibung:   These soap dispensers have been designed to promote hygiene, improve comfort and care.
Artikel-Nr: (KIMB11329)
Lieferant:  KIMBERLY CLARK
Hersteller Artikel Nummer : 11329
Beschreibung:   This touchless cassette dispenser provides Kleenex® luxury foam soap or sanitiser. The skin care innovation in this electronic system represents high ...
UOM:  1 * 1 ST
Lieferant:  Deb-STOKO
Hersteller Artikel Nummer : 99027655
Beschreibung:   Dieser berührungslose Seifenspender eignet sich für 500 ml oder 1000 ml Flaschen − Kann berührungslos verwendet werden.
UOM:  1 * 1 ST
Lieferant:  Deb-STOKO
Hersteller Artikel Nummer : SAN1LDSMD
Beschreibung:   Dieser strapazierfähige weiße Spender ist geeignet für Außenanwendungen oder für die Verwendung in Büros, medizinischen Einrichtungen, Laboren, bei Es...
UOM:  1 * 1 ST
Lieferant:  Deb-STOKO
Hersteller Artikel Nummer : ULT4LDRMD
Beschreibung:   Praktischer, weißer Spender für intensive Industrieanwendungen, Arbeiten im Bauwesen oder Fahrzeuginstandhaltung.
UOM:  1 * 1 ST
Artikel-Nr: (EVONSUN1LDSMD)
Lieferant:  Deb-STOKO
Hersteller Artikel Nummer : SUN1LDSMD
Beschreibung:   This sun cream dispenser has been designed for use with Sun Protect 1000 products.
UOM:  1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Das Produkt kann nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Der Grund kann ein Preis auf Anfrage oder ein Artikelblock sein.
Bitte kontaktieren Sie Ihr zuständiges VWR Team für weitere Informationen
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar. Alternativen finden Sie evtl. über die Suche nach der VWR Artikelnummer oder der Herstellerartikelnummer welche oben angegeben ist. Bitte kontaktieren Sie den VWR Kundenservice für weitere Auskünfte: 044 745 13 13
1 - 8  von 44
  1  2  3  4  5  6  Nächste 
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping