Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
    • Lagergeführt (24)
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Spender für persönliche Schutzausrüstung
https://ch.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/50/18709550.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"28"
Sortieren nach:
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Die Behälter sind ideal für die Aufbewahrung von PSA am Arbeitsplatz.
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Dieser Folienspender ist eine günstige Alternative zu vorgeschnittenen Folienquadraten.
Lieferant:  Palbam
Beschreibung:   Diese Spender eignen sich für die Verwendung mit einer Packung gefalteter Kittel in Reinraumindustrien wie Pharmaindustrie, Biotechnologie, Medizintec...
Lieferant:  Palbam
Beschreibung:   Diese wandmontierten Spender garantieren eine saubere und effiziente Abgabe und Lagerung.
Lieferant:  Palbam
Hersteller Artikel Nummer : GD-0305
Beschreibung:   Edelstahl 304 elektrolytisch poliert Spender zur Wandmontage wurden speziell hergestellt für in Kunststoff verpackte Kittel und Kapuzen.
UOM:  1 * 1 ST
Artikel-Nr: (113-8174)
Lieferant:  Palbam
Hersteller Artikel Nummer : GD-0302
Beschreibung:   Dieser Spender eignet sich für die Verwendung mit Schutzbrillen in Reinraumindustrien wie Pharmazeutik, Biotechnologie, Medizintechnik, Mikroelektroni...
UOM:  1 * 1 ST
Artikel-Nr: (TIMEBK-10)
Lieferant:  PRECISION DYNAMICS CORP.-TIMEM
Hersteller Artikel Nummer : BK-10
Beschreibung:   Enamel finish steel dispenser.
UOM:  1 * 1 ST
Lieferant:  Palbam
Hersteller Artikel Nummer : GD-0306
Beschreibung:   Dieser Spender zur Wandmontage dient der Abgabe von Wischtüchern und IPA-Flaschen.
UOM:  1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Das Produkt kann nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Der Grund kann ein Preis auf Anfrage oder ein Artikelblock sein.
Bitte kontaktieren Sie Ihr zuständiges VWR Team für weitere Informationen
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar. Alternativen finden Sie evtl. über die Suche nach der VWR Artikelnummer oder der Herstellerartikelnummer welche oben angegeben ist. Bitte kontaktieren Sie den VWR Kundenservice für weitere Auskünfte: 044 745 13 13
1 - 8  von 28
  1  2  3  4  Nächste