Kühlmatte
Lieferant: J.D. Honigberg International
216-7014EA 1550 CHF
HONI405
Kühlmatte
Für den Kühlversand und die Kühllagerung. Mattengröße ca. 1500 Einzelkissen verschweißt.
  • Können je nach Bedarf einfach per Schere auf die gewünschte Größe zugeschnitten werden
  • Zum Einwickeln von großvolumigen Kühlgut
  • Wiederverwendbar
L×P: 400×1000 mm