Sie suchten nach: Adapter, Normschliff mit Schlaucholiven
26  results were found
SearchResultCount:"26"
Sort Results
Listenansicht Easy View
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Borosilikatglas 3.3.
Artikel-Nr: (BOHLN1656-45)
Lieferant: Bohlender
Hersteller Artikel Nummer : N1656-45
Beschreibung: This vacuum adapter is made of PTFE with O-ring made of FKM for secure placement of standard filter cartridges made of glass or plastic on flasks with...
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beschreibung: DURAN® Borosilikatglas 3.3, klar.
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beschreibung: DURAN®, borosilicate glass.
Lieferant: ENTEGRIS INC
Beschreibung: PFA.
Lieferant: BÜRKLE
Beschreibung: Adapter , 3/4“-Gewinde zulaufseitig auf zylindrisches R 3/4"-Gewinde ablaufseitig mit Anschluss, PP Schwarz, PP
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beschreibung: DURAN®, borosilicate glass.
Lieferant: Bohlender
Beschreibung: PTFE, weiß. Zum Anschließen von Rohren oder Schläuchen an Gefäße mit Schliff. Einführen und Arretieren von Sonden, Thermometern, Tauchrohren oder Kabe...
Lieferant: Bohlender
Beschreibung: PTFE, white.
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beschreibung: DURAN® Borosilikatglas, klar.
Lieferant: Bohlender
Beschreibung: This vacuum adapter is made of PTFE with O-ring made of FKM for secure placement of standard filter cartridges made of glass or plastic on vessels and...
Artikel-Nr: (BOHLD620-08)
Lieferant: Bohlender
Hersteller Artikel Nummer : D620-08
Beschreibung: PTFE, weiß. Für Flaschen oder Reaktionsgefäße mit Schliff. Zum Umfüllen von Flüssigkeiten, ohne diese zu verunreinigen. Zum Anschluss an eine Flüssigk...
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: COWIE
Beschreibung: PTFE, weiß.
Artikel-Nr: (BURK5601-0120)
Lieferant: BÜRKLE
Hersteller Artikel Nummer : 5601-0120
Beschreibung: Universal Gewindeadapter für fast alle Fässer und andere Gebinde mit einer Öffnung von 48 - 75 mm Durchmesser, unabhängig vom vorhandenen Gewinde.
UOM: 1 * 1 ST
Blocked
Lieferant: VITLAB
Beschreibung: Adapter, PP, GL 32, NS 29/32
Artikel-Nr: (WHEA139479)
Lieferant: DWK Life Sciences
Hersteller Artikel Nummer : 139479
Beschreibung: Adapter, socket/tube connectors, Borosilikatglas , Anschlussstück: Gewinde 13-425, Hülse: 19/22 NS
UOM: 1 * 1 ST
Inquire for Price
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Das Produkt kann nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Der Grund kann ein Preis auf Anfrage oder ein Artikelblock sein.
Bitte kontaktieren Sie Ihr zuständiges VWR Team für weitere Informationen
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte werden nicht mehr angeboten - bis zum Ende des Lagerbestands verkauft. Alternativen können durch Suchen mit der oben aufgeführten VWR-Katalognummer verfügbar sein. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, rufen Sie bitte den VWR-Kundendienst an unter 044 745 13 13
1 - 16 of 26
no targeter for Bottom