Schlangenkühler mit Normschliffen
Lieferant: Lenz
271-3351EA 147 CHF
271-3351 LENZ05233504 201-3353
Schlangenkühler mit Normschliffen
Kühler
DURAN®, Borosilikatglas.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Zur Kühlung des Kondensats. Wasseranschluss über Glasoliven mit 11 mm Außen-Ø.