Sicherheitsverschlüsse gegen gefährliche Dämpfe, SafetyCaps
Lieferant: SCAT Europe
590-0851EA 228 CHF
SCTV107005 SCTV107419
Sicherheitsverschlüsse gegen gefährliche Dämpfe, SafetyCaps
Das integrierte Druckausgleichsventil sorgt dafür, dass Sie Lösungsmittel aus Flaschen und Vorratsbehältern entnehmen können, ohne sich schädlichen Gasen und Lösungsmitteldämpfen auszusetzen. Hochwertige Materialien gewährleisten maximale Sicherheit für Labormitarbeiter und Umwelt.
  • Besonders empfohlen für HPLC-Systeme
  • Chemisch beständig gegen aggressive organische Lösungsmittel
Austausch des Ausgleichsventils sollte zwei Mal pro Jahr vorgenommen werden, um maximale Sicherheit zu gewährleisten.
SafetyCaps mit Absperrhahn: Bei Reparaturen an den HPLC-Pumpen können bei Verwendung der SafetyCaps durch das Schließen des Absperrhahns die Kapillaren und Einlassfilter im Lösungsmittel verbleiben. Die Fritte kommt so nicht mit der Umgebungsluft in Berührung. Bei Wiederinbetriebnahme der Pumpe nach der Reparatur ist ein schnelles und einfaches Spülen möglich. Die SafetyCaps mit Absperrhahn verhindern auch Lufteinschlüsse im Schlauch beim Wechseln der Vorratsbehälter und garantieren die reibungslose Fortführung der laufenden Analyse.
SafetyCaps Kombi: Mit einem durchgängigen Anschluss sorgen die SafetyCaps Kombi für eine stabile Basislinie und zuverlässige Reproduzierbarkeit bei der RI-Detektion. Für einfaches und schnelles Entgasen des Lösungsmittels mit Helium.
SafetyCaps für Schliff-Flaschen NS 29/32: Die Kontermutter ermöglicht ein einfaches Lösen und Abnehmen des Verschlusses auch nach langer Standzeit. Für Flaschen mit Normschliff NS 29/32 mm.
Lieferumfang: Alle SafetyCaps werden mit einem Ausgleichsventil und den passenden Anschlussstücken geliefert.