VWR®, Armstulpen, PP/PE
Lieferant: VWR
VWR®
113-8255EA 56.5 CHF
113-8255
VWR®, Armstulpen, PP/PE
Einweg-Kleidung
Armstulpen aus PP-Vlies mit PE-Beschichtung.
  • Wasserdicht
  • Verschweißte elastische Bündchen
Ø×L: 200×400 mm
Dichte: 48 g/m²