Diese Hose wurde speziell für die Verwendung mit Tyvek®-Bekleidung entwickelt und bietet einen verbesserten Schutz für Körperteile, die gefährlicheren Substanzen stärker ausgesetzt sind. Bekleidung aus Tyvek® mit flashgesponnenem Polyethylen hoher Dichte dass ein ideales Gleichgewicht zwischen Schutz, Haltbarkeit und Komfort bietet. Tyvek® ist sowohl für Luft als auch für Wasserdampf durchlässig, stößt jedoch Flüssigkeiten und Aerosole auf Wasserbasis ab. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern (bis zu 1 µm Größe).
- Äußerst fusselarmes Material
- Ohne Taschen
- Gummizug im Rückenbereich, Beinenden ohne Gummizug
- Innenliegende Nähte
Typische Einsatzgebiete umfassen: Umgang mit Pharmazeutika, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestentsorgung, allgemeine Wartungsarbeiten, Spritzlackieren, allgemeine Reinigungsarbeiten uvm.
Farbe: Weiß
Gewicht: 41 g/m²
Zertifizierungen: (EU) 2016/425; Kat. III, Typ PB [6-B]; EN 14126
Verpackung: 50 pro Karton, lose verpackt.