Hauben, Tyvek® 500, Model PH30L0
Lieferant: DuPont
Tyvek®
113-0480EA 279 CHF
113-0480
Hauben, Tyvek® 500, Model PH30L0
Einweg-Kleidung
Als ideale Ergänzung zu Tyvek® Schutzkleidung können diese Hauben dazu beitragen, besonders exponierte Körperteile noch besser vor gefährlichen Substanzen zu schützen. Tyvek® Hauben besteht aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern (größer als ein Mikrometer).
  • Breiter Kragen und Gummizüge an Gesichtsöffnung und Nacken
  • Äußerst fusselarmes Material
  • Kein Zusatz von Silikon
  • Innenliegende Nähte
  • Antistatische Behandlung (EN 1149-5) - auf beiden Seiten
Typische Einsatzgebiete umfassen: Umgang mit Pharmazeutika, Chemikalienschutz, Entsorgung/Sanierung von Blei- und Asbest, allgemeine Wartungsarbeiten/Tätigkeiten, Spritzlackieren, allgemeine Reinigungsarbeiten uvm.
Zertifizierungen: (EU) 2016/425, Kat III, Typ PB [6-B]; EN 14126
Verpackung: 100 pro Karton, Großpackung.