VWR®, Spreaders, L-shaped, Disposable
Lieferant: VWR
VWR®
612-1560EA 203 CHF
612-1560 612-1561
VWR®, Spreaders, L-shaped, Disposable
Schaber Zellschaber
PS, steril. Die Oberfläche des Spatelfußes ist vollkommen glatt, abgerundet und frei von rauen Kanten und Unebenheiten. Dadurch wird ein gleichmäßiges Verstreichen der flüssigen Proben auf der Oberfläche der Agarplatten ohne Eindrücken oder Einschneiden des Mediums ermöglicht.
  • Oberfläche für bessere Tröpfchenhaftung behandelt
  • Nicht toxisch
  • Gammabestrahlt
Abmessungen: Gesamte Länge: 145 mm (±1 mm); Spatellänge: 38 mm (±0,5 mm).