Schieblehre, digital
Lieferant: Bochem
819-0014EA 202 CHF
819-0014
Schieblehre, digital
Schieblehren
5-stellige LCD Anzeige.
  • Genauigkeit ±0,03 mm
  • Ablesung 0,01 mm
  • Wechsel mm/inch
Bestellinformation: 3V CR2032 lithium battery not included.