VWR®, Wissenschaftlicher Taschenrechner
Lieferant: VWR
VWR®
818-0062EA 68.4 CHF
818-0062
VWR®, Wissenschaftlicher Taschenrechner
Rechner Taschenrechner
Convenient pocket size calculator can handle 99% of all routine and other calculations in the laboratory. Provides immediate, exact results for a wide range of applications: Conversions, scientific calculations, statistical operations, arithmetic calculations and similar laboratory work. Display: 10 characters with two-digit exponent.
  • Leicht ablesbares Display mit großen, hellen Ziffern und ergonomischen Tasten
  • Drei-Tasten-Speicher und Speicherschutz beim Ausschalten des Rechners
  • Automatische Abschaltung zur Batterieschonung
Funktionen: Mehr als 50 Funktionen für trigonometrische Berechnungen, Logarithmen, Exponential- und Wurzelrechnungen, Umkehrrechnungen, Faktorenrechnungen, Prozentrechnungen, Hexadezimalrechnungen, Zufallszahlengenerator und Umrechnung von Grad in Dezimalgrad. Die Statistik-Funktion bietet Standardabweichung, Mittelwert, Quadratsumme, Datensumme und vieles mehr.
Lieferumfang: Batteries included.