VWR®, Kryoboxen für Zentrifugenröhrchen
Lieferant: VWR
VWR®
479-0079EA 66.7 CHF
479-0079
VWR®, Kryoboxen für Zentrifugenröhrchen
Boxen Kryoboxen
PP, autoklavierbar.
  • Beschriftungsfeld und numerisches Referenzgitter
  • Durchsichtiger Deckel
  • Autoklavierbar (121 °C), kältebeständig bis −90 °C
  • Unbehandelte Harze und nachhaltiges Produktdesign
Für die Langzeitlagerung von Proben geeignet.