Spritzflaschen, Enghals, autoklavierbar, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
215-8107EA 129 CHF
215-8107 215-8108
Spritzflaschen, Enghals, autoklavierbar, Nalgene®
Flaschen Spritzflaschen
PPCO, translucent, PP spray cap.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit, temperaturbeständig bis 121 °C
  • Flexibel, durchscheinend, auslaufsicherer Verschluss
  • Mit blauem Aufdruck „Autoclavable“ und aufgedrucktem Größencode