Sie suchten nach: Tropfflaschen
50  results were found
SearchResultCount:"50"
Sort Results
Listenansicht Easy View
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Kalknatronglas, braun.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: PTFE, weiß.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: LDPE, mit Tropfverschluss und Kappe aus PP.
Lieferant: DWK Life Sciences
Beschreibung: LDPE, transparent mit weißem PP-Verschluss.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: Tropfflaschen aus natur/weißem Polyethylen niedriger Dichte.
Lieferant: DWK Life Sciences
Beschreibung: Dropping bottles made of natural or white LDPE. The white LDPE bottles tends to protect the sensitive samples from UV light.
Lieferant: DWK Life Sciences
Beschreibung: Dropping bottles are made of LDPE (low density polyethylene).
Lieferant: DWK Life Sciences
Beschreibung: LDPE, translucent, with tip and cap.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: LDPE, durchscheinend oder LDPE, weiß mit weißem PP-Schraubverschluss und LDPE-Dosierspitze.
Artikel-Nr: (215-1065)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Hersteller Artikel Nummer : 2753-9050
Beschreibung: LDPE, weiß mit farblich (rot, grün, blau, weiß und gelb) sortierten PP-Schraubverschlüssen und LDPE-Dosierspitze.
UOM: 1 * 25 ST
Artikel-Nr: (215-7861)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Hersteller Artikel Nummer : 2414-0030
Beschreibung: PTFE/FEP, mit ETFE Tropfverschluss und Kappe.
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: LDPE, transparent mit farblich (rot, grün, blau, weiß und gelb) sortierten PP-Schraubverschlüssen und LDPE-Dosierspitze.
Lieferant: DWK Life Sciences
Beschreibung: Natronkalkglas, klar oder braun.
Artikel-Nr: (129-2641)
Lieferant: DESCO
Hersteller Artikel Nummer : 35305
Beschreibung: Dispensing bottle suitable for many solvents.
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: PPCO mit Tropfverschluss und Kappe aus blauem PP.
Artikel-Nr: (548-2001)
Lieferant: DWK Life Sciences
Hersteller Artikel Nummer : 211641
Beschreibung: Vial File® für 40 Flaschen mit Tropfspitze und angebrachtem Verschluss, LDPE, Kapazität: 3 ml, Höhe: 49 mm, Ø ext.: 14 mm, in wieder verwendbarem Kunststoffgehäuse, LDPE, Gewinde: 8-425
UOM: 1 * 40 ST
Inquire for Price
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Das Produkt kann nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Der Grund kann ein Preis auf Anfrage oder ein Artikelblock sein.
Bitte kontaktieren Sie Ihr zuständiges VWR Team für weitere Informationen
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte werden nicht mehr angeboten - bis zum Ende des Lagerbestands verkauft. Alternativen können durch Suchen mit der oben aufgeführten VWR-Katalognummer verfügbar sein. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, rufen Sie bitte den VWR-Kundendienst an unter 044 745 13 13
1 - 16 of 50
no targeter for Bottom