VWR®, Einweg-Wägeschalen
Lieferant: VWR
VWR®
611-1996EA 57.3 CHF
611-1996 611-9191 611-1995 611-9190 611-1994 611-1993 611-9162 611-9184 611-9161 611-0097 611-9192 611-9188 611-9187 611-9186 611-9185 611-9189 VWRU10803-142 VWRU10803-132 VWRU10803-124 VWRU10803-114 VWRU10803-144 VWRU10803-156
VWR®, Einweg-Wägeschalen
Schiffchen Wägeschiffchen
PS, rautenförmig.
  • Breiter, flacher Boden verhindert Umkippen
  • Temperaturbeständig bis +70 °C
Diese flexiblen Schalen mit glatter Oberfläche ermöglichen ein präzises Ausgießen bei minimalem Probenverlust. Sie sind ideal zur Verwendung mit Mikrowellen und Feuchtebestimmern.
Verpackung: Sie werden in einem Reinraum hergestellt und in Kunststoffbeutel verpackt.