PP
Diese Behälter mit zwei seitlichen Griffen und einem Griff auf dem Deckel eignen sich für die Sammlung und Lagerung von scharfen, spitzen oder schneidenden Gegenständen und infektiösen medizinischen Abfällen.
- Durchstichfest
- Schmelzkleberverbindung bildet eine undurchdringliche Dichtung
- Basis für zusätzliche Stabilität und leichtes Stapeln auf die Form des Deckels gegossen
Diese Behälter mit zwei seitlichen Griffen und einem Griff auf dem Deckel eignen sich für die Sammlung und Lagerung von scharfen, spitzen oder schneidenden Gegenständen und infektiösen medizinischen Abfällen.
- Durchstichfest
- Schmelzkleberverbindung bildet eine undurchdringliche Dichtung
- Basis für zusätzliche Stabilität und leichtes Stapeln auf die Form des Deckels gegossen
UN Kennzeichnung mit ADR Zulassung, konform zur Norm NF X 30 - 505.
Zertifizierungen: UN Kennzeichnung mit ADR Zulassung, konform zur Norm NF X 30 - 505.