Abfallbehälter, Nalgene®
Lieferant: Thermo Scientific
129-3601EA 461 CHF
NALG6920-0120
Abfallbehälter, Nalgene®
PP.
Ideal zum Aufbewahren und Sterilisieren von Abfällen, Laborartikeln, Geräten und kontaminierten Materialien.
  • Hohe Beanspruchung
  • Mit Deckel und eingelassenen Handgriffen
  • Autoklavierbar
Ideal zum Aufbewahren und Sterilisieren von Abfällen, Laborartikeln, Geräten und kontaminierten Materialien.
  • Hohe Beanspruchung
  • Mit Deckel und eingelassenen Handgriffen
  • Autoklavierbar
Entspricht dem US OSHA-Standard 29 CFR, Part 1910.1030 zum Schutz gegen im Blut vorkommende Pathogene.
Zertifizierungen: Entspricht dem US OSHA-Standard 29 CFR, Part 1910.1030 zum Schutz gegen im Blut vorkommende Pathogene.