PTFE-Spray
291-1910EA 73.9 CHF
STAMTF400
PTFE-Spray
Ideales Schmier-, Trenn- und Gleitmittel für Labor und Werkstatt.
  • Temperaturbeständig bis +260 °C
  • Beständig gegen Wasser, Öl und die meisten aggressiven Medien
  • Antiadhäsiv und schmutzabweisend