Sie suchten nach: Übergangsstücke mit Kugelflanschen
14  results were found
SearchResultCount:"14"
Sort Results
Listenansicht Easy View
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beschreibung: Hergestellt aus Edelstahl.
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beschreibung: Made from DURAN® tubing.
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beschreibung: Made of DURAN®, borosilicate glass.
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beschreibung: Spherical joints, balls, inch sizes, DURAN® Borosilikatglas, Kugelschliff-Kugel: S 35, Kugelschliff-Schale: -
Lieferant: VACUUBRAND GMBH + CO
Beschreibung: These small flanges made of stainless steel.
Lieferant: VACUUBRAND GMBH + CO
Beschreibung: These small flanges with female ground joint are made of stainless steel.
Lieferant: DWK Life Sciences
Beschreibung: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Lieferant: DWK Life Sciences
Beschreibung: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Lieferant: DWK Life Sciences
Beschreibung: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Lieferant: DWK Life Sciences
Beschreibung: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Artikel-Nr: (WITG0.998.129)
Lieferant: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Hersteller Artikel Nummer : 0.998.129
Beschreibung: Borosilikatglas.
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: SciLabware
Beschreibung: Made of borosilicate glass.
Sale
Lieferant: SciLabware
Beschreibung: Made of PYREX®, borosilicate glass.
Lieferant: JUCHHEIM Laborgerate GmbH
Beschreibung: Für Reaktionsgefäße, 316 Edelstahl, Gewindelänge 14 mm.
Inquire for Price
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Das Produkt kann nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Der Grund kann ein Preis auf Anfrage oder ein Artikelblock sein.
Bitte kontaktieren Sie Ihr zuständiges VWR Team für weitere Informationen
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte werden nicht mehr angeboten - bis zum Ende des Lagerbestands verkauft. Alternativen können durch Suchen mit der oben aufgeführten VWR-Katalognummer verfügbar sein. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, rufen Sie bitte den VWR-Kundendienst an unter 044 745 13 13
1 - 14 of 14
no targeter for Bottom