Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
    • Lagergeführt (2)
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Seifenspender
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"22"
Sortieren nach:
Lieferant:  SCA
Beschreibung:   Diese Spender mit modernem Design sorgen für optisch ansprechende Waschräume.
Artikel-Nr: (115-1683)
Lieferant:  SCA
Hersteller Artikel Nummer : 560100
Beschreibung:   Zuverlässiges und tropffreies System für optimale Hygiene. Robustes Design: auch für anspruchsvolle Umgebungen geeignet.
UOM:  1 * 1 ST
Lieferant:  Deb-STOKO
Hersteller Artikel Nummer : 27655
Beschreibung:   Spender mit robustem Plastikgehäuse ist einfach in der Handhabung und lässt sich einfach in Duschen befüllen.
UOM:  1 * 1 ST
Artikel-Nr: (ZVGA60814-02)
Lieferant:  Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Hersteller Artikel Nummer : 60814-02
Beschreibung:   The long life soap dispenser can be filled with all off-the-shelf liquid soaps.
UOM:  1 * 1 ST
Artikel-Nr: (ZVGA60810-11)
Lieferant:  Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Hersteller Artikel Nummer : 60810-11
Beschreibung:   This durable zetMatic® dispenser is made from robust plastic. It can be perfectly integrated into every washroom.
UOM:  1 * 1 ST
Lieferant:  Deb-STOKO
Beschreibung:   Dieser Spender ist mit oder ohne Ellenbogenhebel erhältlich.
Artikel-Nr: (141-0283)
Lieferant:  WERNER & MERTZ BENELUX SA NV
Hersteller Artikel Nummer : 0406526
Beschreibung:   Dieser Seifenspender eignet sich für den Einsatz in Reinräumen.
UOM:  1 * 1 ST
Lieferant:  Deb-STOKO
Hersteller Artikel Nummer : 89934X01
Beschreibung:   The MAT® ALU soap dispenser is a handy solution especially designed for use in cleaning areas.
UOM:  1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Das Produkt kann nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Der Grund kann ein Preis auf Anfrage oder ein Artikelblock sein.
Bitte kontaktieren Sie Ihr zuständiges VWR Team für weitere Informationen
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar. Alternativen finden Sie evtl. über die Suche nach der VWR Artikelnummer oder der Herstellerartikelnummer welche oben angegeben ist. Bitte kontaktieren Sie den VWR Kundenservice für weitere Auskünfte: 044 745 13 13
1 - 8  von 22
  1  2  3  Nächste