2-Chlorstyrol ≥97% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Stabilization: Stabilisiert mit 4-tert-Butylbrenzcatechin (TBC) 0,10 %
B21551.14EA 355 CHF
B21551.14
2-Chlorstyrol ≥97% stabilisiert
2-Chlorstyrol
Formel: C₈H₇Cl
MW: 138,6 g/mol
Siedepunkt: 189 °C
Melting Pt: –63 °C
Dichte: 1,091
Flash-Pt: 65 °C (149 °F)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000567
CAS-Nummer: 2039-87-4
EINECS: 218-026-8