Rotationsviskosimeter, Alpha
Lieferant: Fungilab
FUNGV101001EA 3660 CHF
FUNGV101001 FUNGV100002 FUNGV101003 FUNGV101002 FUNGV100001 FUNGV100003
Rotationsviskosimeter, Alpha
Rotations-Viskosimeter für die Qualitätskontrolle in Forschungs- und Entwicklungslaboren.
  • Automatische Test- und Bereichsfunktionen
  • Benutzeroberfläche mit 6 Berührungstasten für einfaches Navigieren durch das Programmmenü, um auszuwählen, was die Anzeige enthalten soll
  • Anzeige mit gewählter Drehzahl (min-1), gewählter Spindel, Viskositätsanzeige (cP) und gewählter Spindel (SP)
Lieferumfang: Wird mit Standardspindeln (4 (L) und 6 (R und H)), Stativ und Spindelschutz geliefert.