Natriumhydroxid auf Trägerstoff, gekörnt ∼0,8-1,6 mm für die Elementaranalyse, Supelco®

Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

1.01567.9025EA 0 CHF
1.01567.9025
Natriumhydroxid auf Trägerstoff, gekörnt ∼0,8-1,6 mm für die Elementaranalyse, Supelco®
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
MW: 40 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
UN: 1823
ADR: 8,II

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Absorption capacity for CO₂ ≥ 50 %
Loss on ignition (800 °C) ≤ 25 %
Bulk density about 70 g/100 ml

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR