Natriumhydroxid auf Trägerstoff, gekörnt ∼1,6-3 mm für die Elementaranalyse, Supelco®
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.01564.1000EA 398 CHF
1.01564.1000
Natriumhydroxid auf Trägerstoff, gekörnt ∼1,6-3 mm für die Elementaranalyse, Supelco®
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
MW: 40 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
UN: 1823
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Absorption capacity for CO₂ ≥ 50.0 %
Loss on ignition (800 °C) ≤ 25.0 %
Bulk density about 70 g/100ml