5-Chlor-2-methylindol
Lieferant: Molekula
MOLE29705673-1GEA 0 CHF
MOLE29705673-1G
5-Chlor-2-methylindol
5-Chloro-2-methylindole
Formel: C₉H₈ClN
MW: 165,62 g/mol
Siedepunkt: 130…140 °C (0,1 mmHg)
Melting Pt: 129 °C
MDL Number: MFCD00005619
CAS-Nummer: 1075-35-0
EINECS: 214-052-9