Benzoxazol
Lieferant: Molekula
MOLE21061250-100GEA 0 CHF
MOLE21061250-100G
Benzoxazol
Benzoxazole
Formel: C₇H₅NO
MW: 119,12 g/mol
Siedepunkt: 182…185 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 28…30 °C
Dichte: 1,1754 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005765
CAS-Nummer: 273-53-0
EINECS: 205-988-9
UN: 1325
ADR: 4.1,III