Methylbromacetat, Sigma-Aldrich®
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20196.9999
Methylbromacetat, Sigma-Aldrich®
Methylbromacetat
Formel: BrCH₂COOCH₃
MW: 152,98 g/mol
Siedepunkt: 145 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –50 °C
Dichte: 1,635 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 60 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000189
CAS-Nummer: 96-32-2
EINECS: 202-499-2
UN: 2643
ADR: 6.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) practically insoluble
Molar Mass 152.98 g/mol
Boiling Point 144 - 146 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 18 hPa (50 °C)
Flash Point 64 °C
Refractive Index 1.4586 (20 °C, 589 nm)
Density 1.65 g/cm3 (20 °C)