5-Nitrobenzimidazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18257.0100EA 132 CHF
8.18257.0100 8.18257.9999
5-Nitrobenzimidazol, Sigma-Aldrich®
5-Nitrobenzimidazole
Formel: C₇H₅N₃O₂
MW: 163,14 g/mol
Melting Pt: 200…203 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005604
CAS-Nummer: 94-52-0
EINECS: 202-341-2
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.5 g/l (25 °C)
Melting Point 204 - 208 °C
Molar Mass 163.14 g/mol
Bulk Density 270 kg/m3
pH 6 (10 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)