3-Hydroxy-5-methylisoxazol
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Hymexazol
EHERC14270000EA 210 CHF
EHERC14270000
3-Hydroxy-5-methylisoxazol
3-Hydroxy-5-methylisoxazole
Formel: C₄H₅NO₂
MW: 99,09 g/mol
MDL Number: MFCD00144468
CAS-Nummer: 10004-44-1
EINECS: 233-000-6