2,6-Diisopropylnaphthalin
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12637700EA
109
CHF
EHERC12637700
2,6-Diisopropylnaphthalin
2,6-Diisopropylnaphthalin
Formel:
C₁₆H₂₀ MW: 212,33 g/mol Siedepunkt: 279,3 °C (1013 hPa) Melting Pt: 67…69 °C Dichte: 0,95 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00021648 CAS-Nummer: 24157-81-1 EINECS: 246-045-1 |