Methylchloracetat
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
|
Gefahr
|
Synonyms:
Monochloressigsäuremethylester
EHERC11348700EA
60.3
CHF
EHERC11348700
Methylchloracetat
Methylchloracetat
Formel:
C₃H₅ClO₂ MW: 108,52 g/mol Siedepunkt: 131 °C (1013 hPa) Melting Pt: –33 °C Dichte: 1,2378 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: 47 °C |
MDL Number:
MFCD00000931 CAS-Nummer: 96-34-4 EINECS: 202-501-1 UN: 2295 ADR: 6.1,I Merck Index: 12,06122 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...