N-Ethylmaleimid (NEM), Calbiochem®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Gefahr
Synonyms: N-Ethylmaleinsäureimid
34115-5EA 139 CHF
34115-5
N-Ethylmaleimid (NEM), Calbiochem®
N-Ethylmaleimid (NEM)
Formel: C₆H₇NO₂
MW: 125,13 g/mol
Siedepunkt: 210 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 46 °C
MDL Number: MFCD00005509
CAS-Nummer: 128-53-0
EINECS: 204-892-4
UN: 2928
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03855