5-Methyl-3-isoxazolcarbonsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L17577.06EA 138 CHF
L17577.06
5-Methyl-3-isoxazolcarbonsäure ≥98%
5-Methylisoxazole-3-carboxylic acid
Formel: C₅H₅NO₃
MW: 127,1 g/mol
Melting Pt: 171…173 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01318162
CAS-Nummer: 3405-77-4
EINECS: 222-289-4