5-Methylthiazol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
L15879.03EA
88.8
CHF
L15879.03
L15879.14
L15879.06
5-Methylthiazol ≥97%
5-Methylthiazole
Formel:
C₄H₅NS MW: 99,16 g/mol Siedepunkt: 141…142 °C Melting Pt: –40,4 °C Dichte: 1,120 Flash-Pt: 42 °C (107 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005335 CAS-Nummer: 3581-89-3 EINECS: 000-000-0 ADR: 3,III |