N-Methylmaleimid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: N-Methylmaleinsäureimid
L00437.06EA 102 CHF
L00437.06 L00437.14
N-Methylmaleimid ≥98%
N-Methylmaleimid
Formel: C₅H₅NO₂
MW: 111,1 g/mol
Siedepunkt: 194 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 94…96 °C
MDL Number: MFCD00005508
CAS-Nummer: 930-88-1
EINECS: 213-226-1
UN: 2928
ADR: 6.1,II