9-Chlorfluoren ≥98%
H50352.06EA 530 CHF
H50352.06 H50352.03
9-Chlorfluoren ≥98%
9-Chlorfluoren
Formel: C₁₃H₉Cl
MW: 200,67 g/mol
Melting Pt: 86…88 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00043468
CAS-Nummer: 6630-65-5