Benzylbromacetat ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: Bromessigsäurebenzylester
A17630.18EA 55.9 CHF
A17630.18 A17630.30 A17630.0B
Benzylbromacetat ≥97%
Benzylbromacetat
Formel: C₉H₉BrO₂
MW: 229,07 g/mol
Siedepunkt: 157…159 °C (10 mmHg)
Dichte: 1,460
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000190
CAS-Nummer: 5437-45-6
EINECS: 226-611-4