Benzylbromacetat 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: Bromessigsäurebenzylester
ACRO278040010EA 296 CHF
ACRO278040010 ACRO278040500 ACRO278042500
Benzylbromacetat 96%
Benzylbromacetat
Formel: C₉H₉BrO₂
MW: 229,07 g/mol
Siedepunkt: 166…170 °C (22 mmHg)
Dichte: 1,44 g/cm³
Flash-Pt: >109 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000190
CAS-Nummer: 5437-45-6
EINECS: 226-611-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5430 to 1.5450 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %