Methylchloracetat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
Monochloressigsäuremethylester
ACRO148630100EA
912
CHF
ACRO148630100
ACRO148630025
ACRO148630010
Methylchloracetat 98%
Methylchloracetat
Formel:
C₃H₅ClO₂ MW: 108,52 g/mol Siedepunkt: 130…132 °C (760 mmHg) Melting Pt: –33 °C Dichte: 1,23 g/cm³ Flash-Pt: 47 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000931 CAS-Nummer: 96-34-4 EINECS: 202-501-1 UN: 2295 ADR: 6.1, Merck Index: 12,06122 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4205 to 1.4225 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |