Ethylchloracetat 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: MonochloressigsäureethylesterChloressigsäureethylester
ACRO118222500EA 30.6 CHF
ACRO118222500 ACRO118220025 ACRO118220100 ACRO118220010
Ethylchloracetat 99%
Ethylchloracetat
Formel: C₄H₇ClO₂
MW: 122,55 g/mol
Siedepunkt: 142…145 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –26 °C
Dichte: 1,15 g/cm³
Flash-Pt: 53 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000932
CAS-Nummer: 105-39-5
EINECS: 203-294-0
UN: 1181
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03818
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %