Sie suchten nach: Temperaturregler
17  results were found
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Listenansicht Easy View
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: SI Analytics
Beschreibung: The temperature of capillary viscometers can be stabilised in this jacket using circulation thermostats from 0 to 180 °C.
Lieferant: JULABO GmbH
Beschreibung: Erfüllen temperaturabhängige Mess-, Regel-, Sicherheits- und Überwachungsaufgaben. Typische Anwendungen sind Heizhauben, Heizbäder und Heizmatten.
Lieferant: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Beschreibung: Der elektronische Temperaturregler in innovativem Design kann mit den Modellen MR Hei-Tec und MR Hei-Standard (nur alte Modelle) sowie mit den frühere...
Lieferant: Industrial Physics
Beschreibung: Der Temperiermantel für Auslaufbecher ist ein Doppelmantelgehäuse aus eloxiertem Aluminium mit integrierter Libelle, um den Auslaufbecher mit temperie...
Product and/or packaging contains recycled/renewable content
Artikel-Nr: (STUA04807-90)
Lieferant: Cole Parmer
Hersteller Artikel Nummer : 04807-90
Beschreibung: All hotplate models are compatible with the Stuart temperature controller SCT2. The SCT2 provides precise temperature control in aqueous or oily sampl...
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: WINKLER GMBH
Beschreibung: Plug-in power selector made of PS with switching mechanism.
Lieferant: Cole-Parmer
Beschreibung: Cost-effective control of resistive heating loads.
Artikel-Nr: (HUBE10503)
Lieferant: HUBER
Hersteller Artikel Nummer : 10503
Beschreibung: This gateway enables the connection of temperature control units to Profibus systems.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (WINKWRT00117-XX010)
Lieferant: WINKLER GMBH
Hersteller Artikel Nummer : WRT00117-XX010
Beschreibung: Plug-in power selector made of polystyrene with switching mechanism.
UOM: null
Artikel-Nr: (ELET32587-00)
Lieferant: Cole-Parmer
Hersteller Artikel Nummer : 32587-00
Beschreibung: Get accurate temperature control of heating equipment in your lab.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (WINKWRT00011-XX010)
Lieferant: WINKLER GMBH
Hersteller Artikel Nummer : WRT00011-XX010
Beschreibung: Plug-in power selector made from polystyrene with safety socket with integrated fuse.
UOM: null
Lieferant: JUCHHEIM, SOLINGEN
Beschreibung: Optimised temperature controller with aluminium coated plastic housing for direct connection of laboratory heaters and resistance thermometer or therm...
Artikel-Nr: (JUCE43900118)
Lieferant: JUCHHEIM, SOLINGEN
Hersteller Artikel Nummer : 43900118
Beschreibung: Optimised temperature controller with plastic housing.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (453-2109)
Lieferant: GESTIGKEIT HARRY
Hersteller Artikel Nummer : PR5-3T
Beschreibung: The micro-processor controlled ramp controller is a complex time/temperature control and this program is indefinitely stored by means of an EEPROM.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (453-2108)
Lieferant: GESTIGKEIT HARRY
Hersteller Artikel Nummer : TR28-3T
Beschreibung: TR 28-3T is a regulating unit for high-temperature hotplates.
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: Cole-Parmer
Beschreibung: Temperature controller for 600 °C fluidised sand baths, compactible with: fluidised sand bath 01189-50, connection: Quick-disconnect fitting for 9,5 mm ext.Ø tubing
Inquire for Price
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Das Produkt kann nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Der Grund kann ein Preis auf Anfrage oder ein Artikelblock sein.
Bitte kontaktieren Sie Ihr zuständiges VWR Team für weitere Informationen
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte werden nicht mehr angeboten - bis zum Ende des Lagerbestands verkauft. Alternativen können durch Suchen mit der oben aufgeführten VWR-Katalognummer verfügbar sein. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, rufen Sie bitte den VWR-Kundendienst an unter 044 745 13 13
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom