VWR® Professional Series, Magnetrührer mit Heizplatte
Lieferant: VWR
VWR®
444-0639EA 2310 CHF
444-0639 444-0638 444-0629 444-0635 444-0634 444-0637 444-0636 444-0631 444-0630 444-0633 444-0632 VWRU97042-754 VWRU97042-764 444-0640
VWR® Professional Series, Magnetrührer mit Heizplatte
Rührer Magnetrührer mit Heizplatte
VWR® Professional hotplate stirrers are designed for applications that require exceptional accuracy, stability and repeatability. Enhanced microprocessor control offers an external resistance thermometer (RTD) probe option that delivers superior temperature control of the sample. Stirring function, with continuous duty motor and powerful magnet, maintains set speed even under changing load or viscosity. Touch pad controls with easy to read, independent LED displays for temperature, speed and time, allow operator to view all settings at once. Rear housing features a built-in support rod holder with locking knob that accepts the supplied probe kit.
  • Ausgezeichnete Temperaturgenauigkeit bei homogenem Rührverhalten in allen Geschwindigkeitsstufen
  • Separate digitale Anzeige der Soll- und Istwerte für Temperatur, Drehzahl und Zeit; es werden die letzten Einstellungen angezeigt, auch wenn das Gerät zwischenzeitlich ausgeschaltet war
  • Außen kühles, chemikalienbeständiges Gehäuse
  • Inklusive externem RTD-Temperaturfühlerset
  • Verschiedene Modelle mit Keramik- oder Aluminiumheizplatten
Low profile design takes up less space and fits into fume hoods. Spill resistant housing channels fluids away from internal components. A 'hot' symbol warning light is illuminated when heat is turned on and remains on until top plate cools down. Stir protection; if stirrer motor stops or fails, unit will automatically shut down heater. Plate over-temperature limit ensures plate temperature will never exceed users programmed set temperature limit, allowing for control of sensitive flash points. An audible alarm will sound when time reaches zero or when unit reaches set point temperature in timed mode, and if the probe disengages from sample, unit will automatically shut off heater. Microprocessor control with enhanced electronics regulates both heating and stirring and brings samples to temperature quickly and efficiently. Ramping feature slowly increases speed for improved safety and enhanced coupling. Avoids splashing, improves spin bar control and provides excellent low end speed control. Ceramic tops feature a chemically resistant, reflective white top plate surface that is easy to clean. Durable aluminium tops will not crack or chip, and provide a more even heating surface.
Lieferumfang: Jede Einheit wird mit einem 203 mm langen PT1000-Temperaturfühler aus Edelstahl, einem 457 mm langen Edelstahl-Stativstab, einer Verlängerungsklemme für Thermometer/Temperaturfühler, einer Hakenmuffe sowie einem PTFE-beschichteten Magnetrührstab geliefert.
Bitte beachten *Unter 100 °C ±2 °C, abhängig von Umgebungsbedingungen und Probenzustand. Achtung: Wenn Sie Fühlerzubehör mit einem Gerät der Professional Serie verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie nicht die Probentemperatur von 250 °C überschreiten, ansonsten kann die Fühlerspitze beschädigt werden.