Titriplex® V (Diethylentriaminpentaessigsäure) analytisches Reagens, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyms: DTPAIdranal VDiethylentriamin-N,N,N',N'',N''-pentaessigsäureKestranal® Aza PaN-Carboxymethyliminobis(ethylennitrilo)tetraessigsäureTitriplex® V
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.08426.0100EA 159 CHF
1.08426.0100
Titriplex® V (Diethylentriaminpentaessigsäure) analytisches Reagens, Supelco®
Diethylentriaminpentaessigsäure
Formel: C₁₄H₂₃N₃O₁₀
MW: 393,35 g/mol
Melting Pt: 220…222 °C
Dichte: 1,558 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004289
CAS-Nummer: 67-43-6
EINECS: 200-652-8
ADR: 9,III
Merck Index: 12,07266
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 4.8 g/l (25 °C)
Melting Point 220 - 222 °C decomposes
Molar Mass 393.34 g/mol
Bulk Density 580 kg/m3
Density 1.56 g/cm3
pH 2 - 3 (H2O, 20 °C) (saturated solution)