Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Eisen(II)acetat Fe ≥ 29,5%, wasserfrei

Lieferant: Alfa Aesar
Achtung



Formel: C₄H₆FeO₄
MW: 173,94 g/mol
Melting Pt: 190…200 °C (Zersetzung)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00058909
CAS-Nummer: 3094-87-9
EINECS: 221-441-7

 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Packung VE Katalognummer Menge
Glasflasche für Feststoffe 100 g 31140.22
Hersteller Artikel Nummer : 31140.22
Glasflasche für Feststoffe 25 g 31140.14
Hersteller Artikel Nummer : 31140.14
Erweitert / Kompakt
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen

TECHNISCHE DATEN

Empfindlichkeit Air & Moisture Sensitive
Melting point 190-200° dec.
Formula weight 173.94
CAS No. 3094-87-9
Physical form Powder/Lump
Odour/scent Characteristic
Molecular formula C4H6FeO4
MDL No. MFCD00058909
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Ursprünglicher Artikel:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge