Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Eisen(II)acetat ≥95%
Lieferant: Acros Organics
Achtung
Formel: C₄H₆FeO₄
MW: 173,94 g/mol
Melting Pt: 190°C (D)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00058909
CAS-Nummer: 3094-87-9
EINECS: 221-441-7
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to light grey to light brown Powder
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Packung VE Katalognummer Menge
Glasflasche für Feststoffe 10 g ACRO305370100
Hersteller Artikel Nummer : 305370100
Glasflasche für Feststoffe 50 g ACRO305370500
Hersteller Artikel Nummer : 305370500
Glass bottle 250 g ACRO305372500
Hersteller Artikel Nummer : 305372500
Erweitert / Kompakt
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen
TECHNISCHE DATEN
Melting point 190°C (D)
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping