Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Zinnstearat

Lieferant: Alfa Aesar
Achtung



Formel: C₃₆H₇₀O₄Sn
MW: 685,66 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00050720
CAS-Nummer: 6994-59-8
EINECS: 231-570-0
UN: 3146
ADR: 6.1,III

 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Packung VE Katalognummer Menge
Kunststoffflasche für Feststoffe 100 g 39605.22
Hersteller Artikel Nummer : 39605.22
Kunststoffflasche für Feststoffe 500 g 39605.36
Hersteller Artikel Nummer : 39605.36
Kunststoffflasche für Feststoffe 25 g 39605.14
Hersteller Artikel Nummer : 39605.14
Erweitert / Kompakt
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen

TECHNISCHE DATEN

Formula weight 685.69
CAS No. 6994-59-8
Physical form Powder/chunks
Molecular formula Sn(O2CC17H35)2
MDL No. MFCD00050720
UN No. 3146
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Ursprünglicher Artikel:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
 

Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber

Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.

Learn More Start Shopping