Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Lithiumacetat Dihydrat ≥99%, Reagenzqualität

Lieferant: Honeywell Chemicals



Formel: H₃CCOOLi·2H₂O
MW: 102,02 g/mol
Melting Pt: 291 °C
Dichte: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00066949
CAS-Nummer: 6108-17-4
EINECS: 208-914-3
Merck Index: 13,05543

 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Packung VE Katalognummer Menge
Kst.-Flasche, weite Öffnung 250 g L6883-250G
Hersteller Artikel Nummer : L6883-250G
Kst.-Flasche, weite Öffnung 1 kg L6883-1KG
Hersteller Artikel Nummer : L6883-1KG
Erweitert / Kompakt
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen

Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Ursprünglicher Artikel:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge