Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
2-Methoxy-1-methylethylacetat (PGMEA)
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Gefahr
Synonyms: (1-Methoxy-2-propyl)acetat1,2-Propanediolmonomethyletheracetat1-Methoxy-2-propanolacetat1-Methoxy-2-propylacetat2-(1-Methoxy)propylacetatDOWANOL PMAEssigsäure(2-methoxy-1-methylethyl)esterEthansäure(2-methoxy-1-methylethyl)esterPropylenglycol-1-methylether-2-acetatPropylenglycol-monomethylether-acetatPropylenglycolmethyletheracetatPropylenglycolmonomethyletheracetat
Formel: C₆H₁₂O₃
MW: 132,16 g/mol
Siedepunkt: 145,8 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –67 °C
Dichte: 0,968 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 45 °C
MDL Number: MFCD00038500
CAS-Nummer: 108-65-6
EINECS: 203-603-9
UN: 3272
ADR: 3,III
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Packung VE Katalognummer Menge
Glasflasche für Feststoffe 0,25 g EHERC16527500
Hersteller Artikel Nummer : C16527500
Erweitert / Kompakt
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge