2-Ethoxyethylacetat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
|
|
Synonyms:
Ethylglycolacetat
, Glycolmonoethyletheracetat
, Essigsäure(2-ethoxyethyl)ester
, (2-Ethoxyethyl)acetat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.00187.0100EA
47.5
CHF
8.00187.9999
8.00187.0100
8.00187.1000
2-Ethoxyethylacetat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2-Ethoxyethylacetat
Formel:
C₆H₁₂O₃ MW: 132,16 g/mol Siedepunkt: 156 °C (1013 hPa) Melting Pt: –62 °C Dichte: 0,976 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: 54 °C |
MDL Number:
MFCD00009251 CAS-Nummer: 111-15-9 EINECS: 203-839-2 ADR: 3,III Merck Index: 13,03787 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 247 g/l (20 °C) |
Melting Point | -62 °C |
Molar Mass | 132.15 g/mol |
Boiling Point | 156 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 2.67 hPa (20 °C) |
Flash Point | 52 °C |
Refractive Index | 1.4068 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.3 - 7.2 %(V) |
Density | 0.97 g/cm3 (20 °C) |
pH | 4 - 5 (H2O, 20 °C) (saturated solution) |
Ignition Point | 379 °C |
Saturation concentration | 14 g/m3 (20 °C) Air |
Evaporation number | 47 |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable Liquid |